MABE1987
Anti-LINE1 ORF2 Antibody, clone 1G4E11
Synonyme(s) :
EC:2.7.7.49;ORF2p endonuclease;ORF2p
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G4E11, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 149.01 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Orf2p(0)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells overexpressing human ORF2p EN.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LINE1 ORF2 in lysate from HEK293 cells overexpressing human ORF2p EN.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LINE1 ORF2 in Western Blotting applications (Sokolowski, M. et al. (2014). Mob DNA. 5(1):29.).
Inhibition Analysis: A representative lot partially inhibited L1 endonuclease activity in an in vitro endonuclease cleavage assay. (Sokolowski, M. et al. (2014). Mob DNA. 5(1):29.).
ELISA Analysis: A representative lot detected LINE1 ORF2 in ELISA applications (Sokolowski, M. et al. (2014). Mob DNA. 5(1):29.).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable