Merck
Toutes les photos(11)
Principaux documents
SAB5700331
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PRKAA1-T183/PRKAA2-T172 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
AMPKa1/AMPKa2
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
64
65
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1.69 mg/ml
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr1832/pThr172)
Informations sur le gène
human ... PRKAA1(5562)
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T172 of human AMPKα
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable