Principaux documents
SAB5300169
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza A virus Nucleoprotein antibody produced in mouse
clone 9C11, ascites fluid
Synonyme(s) :
N/A
100 μL
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1020
Changer de vue
100 μL
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1020
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9C11, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Purified recombinant fragment of Influenza A virus nucleoprotein expressed in E.coli strain BL21(DE3)
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A virus Nucleoprotein
Forme physique
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable