ABF1820
Anti-Influenza A nucleoprotein
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Nucleoprotein, Nucleocapsid protein, Protein N
153,00 €
Date d'expédition estimée le06 février 2025Détails
About This Item
WB
western blot: suitable
153,00 €
Date d'expédition estimée le06 février 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
virus, influenza A virus
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
SARS coronavirus ... N(1489678)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution from a representative lot detected Influenza A nucleoprotein in A549 cells were infected with A/PR/8/34 strain (Courtesy of Dr. Amelia Nieto at CNB).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Influenza A nucleoprotein in Western Blotting applications (Jorba, N., et. al. (2009). PLoS Pathog. 5(5):e1000462; Lukarsk, M., et. al. (2017). Nature. 541(7635):117-121; Tripathi, S., et. al. (2015). Cell Host Microbe. 18(6):723-35).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Influenza A nucleoprotein in Immunofluorescence applications (Marcos-Villar, L., et. al. (2018). Sci Rep. 8(1):1230; Rodriguez-Fandsen, A., et. al. (2016). Sci Rep. 6:20744).
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Influenza A nucleoprotein in A549 cells infected with A/Victoria/3/75 strain of influenza virus.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option