MABE8
Anti-EBNA2 Antibody, clone R3
clone R3, from rat
Synonyme(s) :
Epstein-Barr nuclear antigen 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Epstein-Barr virus ... Ebna-2(3783761)
Description générale
PMID: 19969318
Kremmer, E., et al. (1995). Virology. 208(1): 336-342.
PMID: 11831716
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IH. (Kremmer, E., et al. (1995). Virology. 208(1):336-342.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EBNA2 on 10 µg of B95-8 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
B95-8 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable