SAB4200682
Anti-Human IgG (Fc specific) antibody, Mouse monoclonal
clone GG-7, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
488,00 €
About This Item
488,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GG-7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- ELISA
- Imprint Immunofixation (IIF)
- Immunofluorometric Assay (IFMA)
- Hemagglutination (HA)
- Hemagglutination Inhibition (HAI)
- Particle Counting Immunoassay (PACIA)
- detection of cytoplasmic IgG
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable