SAB4503045
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
γ-1-tubulin, γ-tubulin complex component 1, GCP-1, TUBG1, Tubulin γ-1 chain
460,00 €
About This Item
460,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Tubulin γ, C-Terminal antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 51 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBG1(7283)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 386-435
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable