SAB4500420
Anti-ACOT12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Acyl-CoA thioester hydrolase 12, Acyl-CoA thioesterase 12, Acyl-coenzyme A thioesterase 12, CACH-1, Cytoplasmic acetyl-CoA hydrolase 1
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 62 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACOT12(134526)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 281-330
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable