Principaux documents
AB758
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-collagène de type I
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
200 μG
749,00 €
749,00 €
Date d'expédition estimée le28 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
749,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
DB
ELISA
ICC
IHC
WB
Espèces réactives:
human, bovine
Technique(s):
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
28
749,00 €
Date d'expédition estimée le28 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL1A1(1277)
Spécificité
Reconnaît le collagène humain de type I, comme démontré par ELISA. Moins de 10 % de réactivité croisée avec les collagènes de types II, III, IV, V et VI. Peut montrer une réactivité au collagène de type I d'autres espèces. AB758 n'a pas été testé avec d'autres protéines de la matrice extracellulaire (p. ex., la laminine, la fibronectine).
Immunogène
Collagène placentaire humain de type I isolé par digestion limitée à la pepsine et précipitation sélective en présence de sels.
Application
L'anticorps anti-collagène de type I est un anticorps dirigé contre le collagène de type I à utiliser en DB, ELISA, IC, IH et WB.
Transfert et hybridation sur tâches (''dot blot'') ou sur fentes (''slot blot'') : 1/100-1/500
ELISA : dilution au 1/50e-1/100e
Immunohistochimie indirecte (coupes congelées uniquement) : dilution au 1/10e-1/20e
Immunocytochimie indirecte : dilution au 1/10e-1/20e
Les anticorps réagissent avec le collagène humain de type I en westerns réduits sur des échantillons de surnageants provenant de cultures sans sérum de fibroblastes humains {LMF, communication personnelle}.
Ce produit n'est pas recommandé pour les coupes de tissus incluses en paraffine.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. Avant la purification, les antisérums ont été adsorbés contre les types de collagène II, III, IV, V et VI immobilisés sur Sepharose 4B. Liquide, dans 0,5 ml de solution saline tamponnée au borate à 100 mM à pH 8,0, sans agent de conservation.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maria-Grazia Spiga et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(6), 3029-3041 (2010-01-22)
To design a glucocorticoid-inducible virus vector overexpressing recombinant matrix metalloproteinase 1 (MMP1) and counteract extracellular matrix deposition in the trabecular meshwork only when steroid is present. Endogenous MMP1 expression was measured in primary human trabecular meshwork cells (HTM) treated with
I Durán et al.
Developmental biology, 354(1), 160-172 (2011-03-23)
The skeleton of zebrafish fins consists of lepidotrichia and actinotrichia. Actinotrichia are fibrils located at the tip of each lepidotrichia and play a morphogenetic role in fin formation. Actinotrichia are formed by collagens associated with non-collagen components. The non-collagen components
Ben Yi Tew et al.
Oncogene, 38(21), 4002-4014 (2019-02-01)
The functional role of human derived stromal cells in the tumor microenviornment of CNS metastases (CM) remain understudied. The purpose of the current study was to isolate and characterize stromal cells of the tumor microenvironment in CM. Four different patient-derived
Eva Crosas-Molist et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 35(4), 960-972 (2015-01-17)
Marfan's syndrome is characterized by the formation of ascending aortic aneurysms resulting from altered assembly of extracellular matrix microfibrils and chronic tissue growth factor (TGF)-β signaling. TGF-β is a potent regulator of the vascular smooth muscle cell (VSMC) phenotype. We
Nannan Guo et al.
Frontiers in immunology, 11, 1466-1466 (2020-08-09)
Imaging mass cytometry (IMC) is able to quantify the expression of dozens of markers at sub-cellular resolution on a single tissue section by combining a novel laser ablation system with mass cytometry. As such, it allows us to gain spatial