SAB4200678
Anti-Collagen Type I antibody, Mouse monoclonal
clone COL-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Collagen Type I antibody produced in mouse, OI4, alpha 1, alpha 2, collagen, type I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
COL-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
pig, rat, human, deer, bovine
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using recombinant human collagen, expressed in Nicotiana tabacum
immunohistochemistry: 3.5-7 μg/mL using frozen sections of human tonsil, human tongue or pig tongue
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL1A1(1277)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable