Principaux documents
SAB4500390
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen VII α1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CO7A1, Collagen α-1(VII) chain, LC collagen, Long-chain collagen
100 μG
391,00 €
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1507
Changer de vue
100 μG
391,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1507
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 295 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL7A1(1294)
Description générale
Anti-Collagen VII α1 Antibody detects endogenous levels of total Collagen VII α1 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Collagen VII alpha1.
Immunogen Range: 1841-1890
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable