SAB4500367
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
COL3A1, Collagen α-1(III) chain
460,00 €
About This Item
460,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Collagen III antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 138 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL3A1(1281)
Description générale
Collagen III is also termed as collagen type III α1 (COL3A1). It is a fibrillar collagen present in extensible connective tissues. COL3A1 spans around 44 kb in length and has 52 exons. It is expressed in blood vessels and hollow organs. Collagen III gene is located on human chromosome 2q32.2.
Immunogène
Immunogen Range: 81-130
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable