SAB4300609
Anti-FLT4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FLT41 antibody produced in rabbit, Anti-LMPH1A antibody produced in rabbit, Anti-PCL antibody produced in rabbit, Anti-VEGFR3 antibody produced in rabbit, Anti-fms-related tyrosine kinase 4 antibody produced in rabbit
340,00 €
About This Item
340,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~160 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(L-A-S-E-E)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FLT4(2324)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable