SAB4300564
Anti-SMAD3 (Ab-208) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp586N0721 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp686J10186 antibody produced in rabbit, Anti-HSPC193 antibody produced in rabbit, Anti-HsT17436 antibody produced in rabbit, Anti-SMAD family member 3 antibody produced in rabbit
340,00 €
About This Item
340,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~52 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(N-L-S-P-N)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD3(4088)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable