Principaux documents
07-496-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-myéloperoxydase
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Myeloperoxidase, myeloperoxidase heavy chain
100 μG
458,00 €
458,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
458,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
458,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MPO(4353)
Description générale
La myéloperoxydase (EC 1.11.2.2 ; UniProt P05164) est codée par le gène MPO (n° "Gene ID" du gène : 4353) chez l'Homme. La myéloperoxydase/MPO est une protéine comportant un hème, synthétisée au cours de la différenciation myéloïde et qui constitue la composante principale des granules azurophiles neutrophiles. Produite en tant que précurseur à chaîne simple de 745 a.a., avec une séquence peptidique de signal (a.a. 1 à 48), la myéloperoxydase est ensuite clivée en une chaîne légère (a.a.165 à 278) et une chaîne lourde (a.a. 279 à 745). La myéloperoxydase mature est un tétramère composé de 2 chaînes légères et de 2 chaînes lourdes. La MPO catalyse les oxydations dépendantes du peroxyde d'hydrogène et la formation d'acide hypochloreux, qui est essentiel à l'activité microbicide des neutrophiles.
Spécificité
La séquence immunogène est présente dans les formes précurseurs et matures de la myéloperoxydase (sans les a.a. 1 à 48, les a.a. 1 à 154, ou les a.a. 1 à 164), ainsi que dans la chaîne lourde clivée (a.a. 279 à 745), mais pas dans la chaîne légère (a.a. 165 à 278).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à une séquence localisée dans la région de la chaîne lourde de la myéloperoxydase humaine.
Application
Analyse par cytométrie en flux : 0,1 µg d'un lot représentatif a permis de détecter l'immunoréactivité de la myéloperoxydase dans des cellules HL-60 perméabilisées avec du Triton X-100 à 0,2 % et fixées au paraformaldéhyde 4 %.
L'anticorps anti-myéloperoxydase, n° cat. 07-496-I, est un anticorps polyclonal de lapin à haute spécificité qui cible la myéloperoxydase et a été testé en cytométrie en flux et en western blot.
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules Jurkat.
Analyse par western blot : 1 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter la chaîne lourde de la myéloperoxydase sur 10 µg de lysat de cellules Jurkat.
Description de la cible
Env. 92/60 kDa (forme précurseur glycosylée / chaîne lourde) (taille observée). 83,87 kDa, 73,85 kDa et 87,25 kDa (isoformes H17 et H14, et précurseur H7), 78,94 kDa et 82,32 kDa (isoforme H17 et isoforme H7 sans le pro-peptide des a.a. 1 à 48), 66,45 kDa, 66,45 kDa et 69,83 kDa (isoformes H17 et H14, et isoforme H7 sans les a.a. 1 à 154), 65,48 kDa, 65,48 kDa et 68,86 kDa (isoformes H17 et H14, et isoforme H7 sans les a.a. 1 à 164), 52,51 kDa (chaîne lourde ; a.a. 279 à 745) (tailles calculées). Des bandes non caractérisées peuvent être observées dans certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 07-496
Autres remarques
Concentration : Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique du lot.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Leticija Zlatar et al.
Cell death & disease, 15(7), 548-548 (2024-08-01)
Tuberculosis (TB) remains one of the top 10 causes of death worldwide and still poses a serious challenge to public health. Recent attention to neutrophils has uncovered unexplored areas demanding further investigation. Therefore, the aim of this study was to
Tatiana Reshetnyak et al.
International journal of molecular sciences, 24(11) (2023-06-10)
Neutrophil Extracellular Traps (NETs) have been implicated in systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS) pathogenesis. The myeloperoxidase-deoxyribonucleic acid (MPO-DNA) complex and nucleosomes are serum markers of NETosis. The aim of this study was to assess these NETosis parameters
Cristina de Diego et al.
Respiratory research, 25(1), 48-48 (2024-01-20)
Neutrophil extracellular traps (NETs) have repeatedly been related to COVID-19 severity and mortality. However, there is no consensus on their quantification, and there are scarce data on their evolution during the disease. We studied circulating NET markers in patients with
Hubert Hayden et al.
PloS one, 16(4), e0250265-e0250265 (2021-04-23)
Over the past years, neutrophil extracellular traps (NETs) were shown to contribute to states of acute and chronic inflammatory disease. They are composed of expelled chromatin and decorated by neutrophil-derived proteins. Therefore, the analysis of DNA complexes with myeloperoxidase (MPO)
Tina Uroda et al.
Nature protocols, 15(6), 2107-2139 (2020-05-27)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are recently discovered transcripts that regulate vital cellular processes, such as cellular differentiation and DNA replication, and are crucially connected to diseases. Although the 3D structures of lncRNAs are key determinants of their function, the unprecedented