Principaux documents
SAB4300150
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PPP1R1B (pThr75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-DARPP-32 antibody produced in rabbit, Anti-DARPP32 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ20940 antibody produced in rabbit, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B antibody produced in rabbit
100 μG
412,00 €
412,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
412,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
412,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~32 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(A-Y-TP-P-P)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr75)
Informations sur le gène
human ... PPP1R1B(84152)
Immunogène
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 75 (A-Y-T(p)-P-P), according to the protein PPP1R1B.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Description de la cible
Inhibitor of protein-phosphatase 1.
Forme physique
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable