SAB4200775
Anti-Glycoprotein (MDR) antibody, Mouse monoclonal
clone F4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
ABCB1, ATP-binding cassette sub-family B member 1, Multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1
459,00 €
About This Item
459,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
hamster, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- cellular enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- flow cytometry (FACS)
- cell surface radioimmunoassay (RIA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable