SAB4200709
Anti-Collagen Type IV antibody, Mouse monoclonal
clone col-94, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-col4a1/col4a2
436,00 €
About This Item
436,00 €
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
col-94, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
monkey, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: 4-8 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL4A1(1282)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable