Principaux documents
MAB3326
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-collagène de type IV, domaine 7S, clone IV-4H12
clone IV-4H12, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-BSVD, Anti-COL4A1s, Anti-PADMAL, Anti-RATOR
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
IV-4H12, monoclonal
application:
ELISA
IHC
WB
Espèces réactives:
human
Technique(s):
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
4
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IV-4H12, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL4A1(1282)
Spécificité
Particulièrement réactif avec le collagène humain de type IV.
Immunogène
Épitope : domaine 7S
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-collagène de type IV, domaine 7S, clone IV-4H12, est validée en ELISA, western blotting et immunohistochimie sur coupes en paraffine pour la détection du collagène de type IV.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Western blotting. Le produit permet de détecter du collagène humain de type IV dans du tissu placentaire humain à 2 µg/ml, formant une bande d'environ 92 kDa. Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
En solution dans un tampon phosphate de sodium 0,1 M (pH 7,0) contenant 2 % de sérum albumine bovine dépourvue de protéases.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
À conserver congelé à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum.
Remarque sur l'analyse
Témoin
TÉMOIN POSITIF : tissus placentaires humains.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Produit fabriqué par Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rashmi Ramakrishnan et al.
ACS biomaterials science & engineering, 6(5), 2740-2756 (2021-01-20)
Regeneration of large-sized acute and chronic wounds provoked by severe burns and diabetes is a major concern worldwide. The availability of immunocompatible matrix with a wide range of regenerative medical applications, more specifically, for nonhealing chronic wounds is an unmet
Tiina A Jokela et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 6, 41-41 (2018-05-03)
The existence of rare cancer cells that sporadically acquire drug-tolerance through epigenetic mechanisms is proposed as one mechanism that drives cancer therapy failure. Here we provide evidence that specific microenvironments impose non-sporadic expression of proteins related to epithelial plasticity and
Matthew Nolan et al.
Acta neuropathologica communications, 8(1), 98-98 (2020-07-04)
Degeneration of the primary motor cortex is a defining feature of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), which is associated with the accumulation of microscopic protein aggregates in neurons and glia. However, little is known about the quantitative burden and pattern of
Yuliya Nashchekina et al.
Polymers, 14(21) (2022-11-12)
The lack of suitable functional groups for cell adhesion on the surface of Polycaprolactone (PCL) is one of the main limitations in order to use PCL for biomedical applications. The aim of this research is to modify the PCL film