SAB4200713
Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody, Mouse monoclonal
clone GG-5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Mouse Anti-Human IgG (γ-chain specific)
435,00 €
About This Item
435,00 €
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GG-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable