I8885
Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 4.0-7.0 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1