SAB4200600
Monoclonal Anti-KHSRP antibody produced in mouse
clone KS-8, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-6330409F21Rik, Anti-FUBP2, Anti-FBP2, Anti-KH-type splicing regulatory protein, Anti-KHSRP, Anti-KSRP, Anti-MARTA1, Anti-MGC99676
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
KS-8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~82 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human, chicken, bovine, canine, hamster
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2-4 μg/test using HEK-293T cells
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using HEK-293T total cell extracts
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using HEK-293T cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KHSRP(8570)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable