MABS2030
Anti-IRP2 Antibody, clone 3B11
clone 3B11, from mouse
Synonyme(s) :
Iron-responsive element-binding protein 2, IRE-BP 2, Iron regulatory protein 2
153,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
About This Item
153,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B11, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IREB2(3658)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IRP2 in Western Blotting applications (Yoshinaga, M., et. al. (2017). Cell Rep. 19(8):1614-1630).
Signaling
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IRP2 in human kidney tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité