SAB4200477
Anti-ALIX (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-PDCD6IP, programmed cell death 6 interacting protein, AIP1, DRIP4, HP95, ALG-2 interacting protein 1, Anti-apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, Anti-dopamine receptor interacting protein 4
461,00 €
About This Item
461,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~95 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse A20 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCD6IP(10015)
mouse ... Pdcd6ip(18571)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting[1]
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable