SAB4200369
Monoclonal Anti-Nectin-2/PVRL2 antibody produced in mouse
clone R2.5254.2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CD112, Anti-HVEB, Anti-PRR2, Anti-PVRL2, Anti-PVRR2, Anti-Poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B)
472,00 €
About This Item
472,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R2.5254.2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~72 kDa
Espèces réactives
rat, human, monkey, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 5-10 μg/test using using 1x106 MDA-MB-231 cells
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using using MDA-MB-231 cells
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NECTIN2(5819) , PVRL2(5819) , PVRL2(308417)
mouse ... Nectin2(19294)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable