SAB4200450
Anti-SOX11 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-SRY (sex determining region Y)-box 11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded rat brain and cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using human HeLa cells.
western blot: 1:4000-1:8000 using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human recombinant SOX11
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX11(6664)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable