Principaux documents
ABN1362
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-RBPMS
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
RNA-binding protein with multiple splicing, RBPMS, RBP-MS, Heart and RRM expressed sequence, Hermes
100 μG
373,00 €
373,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1622
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
373,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
373,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1622
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBPMS(11030)
Description générale
La protéine "RNA-binding protein with multiple splicing" (UniProt Q93062 ; aussi dénommée "heart and RRM expressed sequence", Hermes ou RBP-MS) est codée par le gène RBPMS (aussi connu sous le nom d'HERMES) (identifiant du gène : 11030) chez l'homme. RBPMS est un membre de la famille des protéines de liaison à l'ARN du type RRM. Une étude du transcriptome entier réalisée par réticulation et immunoprécipitation facilitées par des ribonucléosides photoactivables (PAR-CLIP) sur des cellules HEK293 a révélé des sites de liaison au pré-ARNm introniques et matures exoniques, en accord avec la localisation nucléaire et cytoplasmique des protéines de la famille RRM. La protéine RBPMS est exprimée exclusivement dans les cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) et les RGC dites "déplacées" (dRGC). L'expression de RBPMS peut donc servir de marqueur des RGC, et le promoteur du gène RBPMS pourrait être utilisé pour provoquer l'expression d'un transgène spécifique aux RGC.
Spécificité
Ce produit devrait réagir avec l'ensemble des cinq isoformes épissées (UniProt : Q93062-1 à Q93062-5).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence de la région N-terminale de la protéine RBPMS humaine.
Épitope : région N-terminale.
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la protéine RBPMS endogène dans des extraits rétiniens de souris et de rat, ainsi que la protéine RBPMS humaine exprimée de façon exogène dans des cellules HEK293T transfectées (Rodriguez, A.R., et al. (2014). J. Comp. Neurol. 522(6):1411-1443).
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis de détecter, par immunohistochimie sur des rétines entières, une immunoréactivité vis-à-vis de RBPMS principalement associée aux corps cellulaires situés dans la couche des cellules ganglionnaires (GCL) de rétines de souris fixées au paraformaldéhyde (Rodriguez, A.R., et al. (2014). J. Comp. Neurol. 522(6):1411-1443).
Analyse par immunofluorescence : une dilution au 1/5 000e d'un lot représentatif a permis de détecter, par immunohistochimie en fluorescence, une immunoréactivité vis-à-vis de RBPMS dans des cellules situées dans la couche des cellules ganglionnaires (GCL) de rétines de souris fixées au paraformaldéhyde (avec la permission du Dr Nicholas Brecha, faculté de médecine David Geffen de l'Université de Californie).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-RBPMS est un anticorps dirigé contre RBPMS destiné aux analyses par western blotting et immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules souches embryonnaires (CSE) de souris.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter RBPMS dans 10 µg de lysat de cellules souches embryonnaires (CSE) de souris.
Description de la cible
Poids réel : env. 25 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans du PBS contenant 1 % de BSA et 0,09 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software
Alexandra Bernardo-Colón et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 719-719 (2019-07-30)
Indirect traumatic optic neuropathy (ITON) is a condition that is often associated with traumatic brain injury and can result in significant vision loss due to degeneration of retinal ganglion cell (RGC) axons at the time of injury or within the
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software