SAB4200427
Anti-COG8 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CDG2H, Anti-COG complex subunit 8, Anti-Component of oligomeric golgi complex 8, Anti-conserved oligomeric Golgi complex subunit 8, Anti-conserved oligomeric golgi complex component 8, Anti-dependent on RIC1, AntiDOR1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 0.5-1.0 μg/mL using using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HEK-293 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COG8(84342)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable