Documents
12-507
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (chaînes lourdes et légères), conjugué au FITC
Upstate®, from goat
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.42
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Détectez l'IgG de lapin (chaînes H et L) avec cet anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (chaînes H et L) conjugué à l'isothiocyanate de fluorescéine, validé pour une utilisation en cytométrie en flux, en immunofluorescence, en immunocytochimie, et en immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Qualité
Produit évalué en routine par immunomicroscopie, cytométrie en flux ou cytofluorométrie en flux (FACS), ainsi que par d'autres dosages immunologiques par fluorescence nécessitant une reproductibilité inter-lot.
Forme physique
Poudre lyophilisée
Stockage et stabilité
À conserver pendant 1 an à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Ho-Chen Lin et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 158(1), 151-163 (2017-05-02)
Silver nanoparticles (AgNPs) enter the central nervous system through the blood-brain barrier (BBB). AgNP exposure can increase amyloid beta (Aβ) deposition in neuronal cells to potentially induce Alzheimer's disease (AD) progression. However, the mechanism through which AgNPs alter BBB permeability
Jana Subrova et al.
International journal of molecular sciences, 23(4) (2022-02-27)
Left ventricular hypertrophy (LVH) is a major risk factor for adverse cardiovascular events. Recently, a novel candidate gene encoding the carboxypeptidase X member 2 (CPXM2) was found to be associated with hypertension-induced LVH. CPXM2 belongs to the M14 family of
Larisa V Antonova et al.
Frontiers in pharmacology, 7, 230-230 (2016-08-16)
The combination of a natural polymer poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) and a synthetic hydrophobic polymer poly(ε-caprolactone) (PCL) is promising for the preparation of biodegradable and biocompatible small-diameter vascular grafts for bypass surgery. However, physico-mechanical properties and endothelialization rate of PHBV/PCL grafts are
Fei Gao et al.
Reproduction (Cambridge, England), 148(4), 377-387 (2014-07-18)
The Wilms' tumour 1 (WT1) gene originally identified as a tumour suppressor associated with WTs encodes a zinc finger-containing transcription factor that is expressed in multiple tissues and is an important regulator of cellular and organ growth, proliferation, development, migration
Shibin He et al.
International journal of molecular sciences, 21(19) (2020-10-01)
Histone acetylation plays an important role in regulation of chromatin structure and gene expression in terms of responding to abiotic stresses. Histone acetylation is modulated by histone deacetylases (HDACs) and histone acetyltransferases. Recently, the effectiveness of HDAC inhibitors (HDACis) for