SAB4200190
Anti-Sumo-2/3 antibody, Rat monoclonal
clone 3H12, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-HSMT3, Anti-MGC117191, Anti-SMT3 homolog 2, Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3B, Anti-SMT3H2, Anti-sentrin 2, Anti-small ubiquitin-like modifier 2, Anti-small ubiquitin-related modifier 2, Anti-ubiquitin-like protein SMT3B, Monoclonal Anti-Sumo-2/3, SUMO-2/3, SUMO2/3
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~11 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUMO3(6612)
mouse ... Sumo3(20610)
rat ... Sumo3(499417)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable