SAB4200403
Anti-EXOSC8 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anit-CIP3, Anit-Exosome component 8,p9, Anti-EAP2, Anti-OIP2, Anti-Opa interacting protein 2, Anti-RP11-421P11.3, Anti-RRP43, Anti-Ribosomal RNA-processing protein 43, Anti-Rrp43p, AntiCBP-interacting protein 3
472,00 €
About This Item
472,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using human HEK-293T cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse A20 and rat PC12 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... EXOSC8(532080)
dog ... EXOSC8(477300)
human ... EXOSC8(11340)
mouse ... Exosc8(69639)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable