Principaux documents
5.06236
Sigma-Aldrich
Tiagabine Hydrochloride
Synonyme(s) :
Tiagabine Hydrochloride, GABA reuptake inhibitor, Tiagabine, Gabitril, GAT-1 GABA Transporter Inhibitor, Tiagabine
10 MG
150,00 €
150,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Changer de vue
10 MG
150,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H25NO2S2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.55 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
150,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
67 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[s]1c(c(cc1)C)C(=CCCN3C[C@@H](CCC3)C(=O)O)c2[s]ccc2C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
Clé InChI
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
Description générale
A potent uptake inhibitor highly selective for GABA Transport-1 (IC50 = 67 nM in vivo). Clinically used as an anticonvulsant. Often used in studies related to anxiety disorders and neural damages resulted from epileptics.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
GAT-1
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Laughlin, T., et al. 2002. J. Pharmacol. Exp. Ther.302, 1168.
Hu, Q., et al. 1997. Brain Res.753,260.
Suzdak, P., et al., 1995. Epilepsia.36, 612.
Andersen, E., et al., 1993. J. Med. Chem.36, 1716.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable