ABF133
Anti-PD-L1 Antibody/CD274
1 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
484,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
484,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD274(29126)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg from a representative lot detected PD-L1/CD274 in 1X10E6 K562 cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PD-L1/CD274 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable