SAB4200206
Anti-TRIM2 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL
Synonyme(s) :
Anti-RING finger protein 86, Anti-RNF86, Anti-Tripartite motif-containing protein 2
447,00 €
About This Item
447,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~85 kDa
Espèces réactives
human, rat
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using rat spinal cord extracts (S1 fraction) and HEK-293T cell lysates over expressing human TRIM2.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM2(23321)
mouse ... Trim2(80890)
rat ... Trim2(361970)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable