SAB4200191
Anti-Septin 9 antibody, Rat monoclonal
clone Clone 1A6C2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-MLL, Anti-MSF, Anti-MSF1, Anti-NAPB, Anti-PEANUT-LIKE 4, Anti-PNUTL4, Anti-SEPT9, Anti-SINT1, Anti-SeptD1, Monoclonal Anti-Septin 9 antibody produced in rat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Clone 1A6C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~72 kDa
Espèces réactives
human, rat, monkey, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using L929, HeLa, 3T3 and COS-7 cell extracts
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEPT9(10801)
mouse ... Sept9(53860)
rat ... Sept9(83788)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable