SAB2702380
Monoclonal Anti-HEC1 antibody produced in mouse
clone 9G3.23, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2
401,00 €
About This Item
401,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9G3.23, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
80kDa
Espèces réactives
hamster, kangaroo rat, human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDC80(10403)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable