H5147
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 70 antibody produced in mouse
clone BRM-22, ascites fluid
Synonyme(s) :
HSP70 Antibody - Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 70 antibody produced in mouse, Hsp70 Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BRM-22, monoclonal
Poids mol.
antigen 70 kDa
Espèces réactives
bovine, chicken, guinea pig, plant, Drosophila, rat, human, nematode, rabbit, hamster
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using bovine brain extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA1A(3303) , HSPA1B(3304)
rat ... Hspa1a(24472) , Hspa1b(294254)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (4 papers)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- dot blot
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
SAB4200714 Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) antibody, Mouse monoclonal
clone BRM-22, purified from hybridoma cell culture
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable