Principaux documents
AB9287
Sigma-Aldrich
Anti-Somatostatin Receptor Type 5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
SSTR5
50 μG
487,00 €
487,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
487,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
487,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SSTR3(6753)
Spécificité
Recognizes Somatostatin Receptor Type 5 [SSTR5].
Immunogène
Synthetic peptide from the C-terminal domain of human Somatostatin Receptor Type 5.
Application
Anti-Somatostatin Receptor Type 5 Antibody detects level of Somatostatin Receptor Type 5 & has been published & validated for use in IH(P).
Forme physique
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in PBS, pH 7.7 with 0.1% sodium azide.
Autres remarques
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sofie Eline Tollefsen et al.
Cancers, 13(22) (2021-11-28)
Meningiomas have high recurrence rates despite frequently benign histopathological appearances. Somatostatin receptors (SSTRs) may be reliable biomarkers that could identify patients with increased risk of recurrence. Even though SSTRs are previously detected in meningiomas, their associations to clinicopathological features remain