SAB2702167
Monoclonal Anti-TSG101 antibody produced in mouse
Synonyme(s) :
TSG10, VPS23
430,00 €
About This Item
430,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A10
monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
46 kDa
Espèces réactives
human, monkey, mouse, rat, hamster
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:3000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSG101(7251)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Monoclonal Anti-TSG101 antibody has been used in western blotting and immunoprecipitation (IP) analyses.
Actions biochimiques/physiologiques
TSG101-4A10 recognizes TSG101 protein, the product of a recently identified tumor susceptibility gene whose inactivation in mouse fibroblasts results in cell transformation and the ability of those cells to form tumors in nude mice.
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable