C9993
Anti-CD9 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BA2, Anti-BTCC-1, Anti-DRAP-27, Anti-GIG2, Anti-Growth-inhibiting gene 2 protein, Anti-Leukocyte antigen MIC3, Anti-MRP-1, Anti-Motility related protein, Anti-TSPAN29, Anti-p24 antigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~25 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD9(928)
mouse ... Cd9(12527)
rat ... Cd9(24936)
Description générale
Immunogène
Application
- immunostaining
- identification of hypoxia-induced mesenchymal stem cells (MSC-MVs)
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable