SAB2701168
Anti-GNB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GNB1, guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1
394,00 €
About This Item
394,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 5000-20000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GNB1(2782)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable