SAB1412293
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 2A8
Synonyme(s) :
BHLHB1, OLIG2, OLIGO2, PRKCBP2, RACK17
417,00 €
About This Item
417,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
ANTI-OLIG2 antibody produced in mouse, clone 2A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG2(10215)
Description générale
Immunogène
Sequence
DSDASLVSSRPSSPEPDDLFLPARSKGSSGSAFTGGTVSSSTPSDCPPELSAELRGAMGSAGAHPGDKLGGSGFKSS
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable