Principaux documents
SAB1410984
Sigma-Aldrich
Anti-PNMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC34570, PENT, PNMTase
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 30.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PNMT(5409)
Description générale
The product of this gene catalyzes the last step of the catecholamine biosynthesis pathway, which methylates norepinephrine to form epinephrine (adrenaline). The enzyme also has beta-carboline 2N-methyltransferase activity. This gene is thought to play a key step in regulating epinephrine production. (provided by RefSeq)
Immunogène
PNMT (NP_002677.1, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGADRSPNAGAAPDSAPGQAAVASAYQRFEPRAYLRNNYAPPRGDLCNPNGVGPWKLRCLAQTFATGEVSGRTLIDIGSGPTVYQLLSACSHFEDITMTDFLEVNRQELGRWLQEEPGAFNWSMYSQHACLIEGKGECWQDKERQLRARVKRVLPIDVHQPQPLGAGSPAPLPADALVSAFCLEAVSPDLASFQRALDHITTLLRPGGHLLLIGALEESWYLAGEARLTVVPVSEEEVREALVRSGYKVRDLRTYIMPAHLQTGVDDVKGVFFAWAQKVGL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable