SAB1410147
Anti-RAB32 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
367,00 €
About This Item
367,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 24.75 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB32(10981)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAGGGAGDPGLGAAAAPAPETREHLFKVLVIGELGVGKTSIIKRYVHQLFSQHYRATIGVDFALKVLNWDSRTLVRLQLWDIAGQERFGNMTRVYYKEAVGAFVVFDISRSSTFEAVLKWKSDLDSKVHLPNGSPIPAVLLANKCDQNKDSSQSPSQVDQFCKEHGFAGWFETSAKDNINIEEAARFLVEKILVNHQSFPNEENDVDKIKLDQETLRAENKSQCC
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable