Principaux documents
SAB1410022
Sigma-Aldrich
Anti-VGLL4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA0121, VGL-4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 30.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VGLL4(9686)
Immunogène
VGLL4 (NP_055482.1, 1 a.a. ~ 290 a.a) full-length human protein.
Sequence
METPLDVLSRAASLVHADDEKREAALRGEPRMQTLPVASALSSHRTGPPPISPSKRKFSMEPGDEDLDCDNDHVSKMSRIFNPHLNKTANGDCRRDPRERSRSPIERAVAPTMSLHGSHLYTSLPSLGLEQPLALTKNSLDASRPAGLSPTLTPGERQQNRPSVITCASAGARNCNLSHCPIAHSGCAAPGPASYRRPPSAATTCDPVVEEHFRRSLGKNYKEPEPAPNSVSITGSVDDHFAKALGDTWLQIKAAKDGASSSPESASRRGQPASPSAHMVSHSHSPSVVS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable