SAB1402653
Monoclonal Anti-PKD1L2 antibody produced in mouse
clone 3F6, ascites fluid, solution
Synonyme(s) :
DKFZp686J19100, FLJ45333, PC1L2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F6, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen ~59.77 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PKD1L2(114780)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGEDSPVAMFSWYLDNTPTEQAEPLPDACRLRGFWPRSLTLLQSNTSTLLLNSSFLQSRGEVIRIRATALTRHAYGEDTYVISTVPPREVPACTIAPEEGTVLTSFAIFCNASTALGPLEFCFCLESGSCLHCGPEPALPSVYLPLGEENNDFVLTVVISATNRAGDTQQTQAMAKVALGDTCVEDVAFQAAVSEKIPTALQGEGGPEQLLQLAKAVSSMLNQEHESQGSGQSLSIDVRQKVREHVLGSLSAVTTGLEDVQRVQELAEVLREVTCRSKELTPSAQGSCMGDSWEGAPPAAHVSHAR
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable