Principaux documents
SAB1402313
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLIN antibody produced in mouse
clone 4G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PERI
100 μG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
416,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.99 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLIN(5346)
Description générale
The protein encoded by this gene coats lipid storage droplets in adipocytes, thereby protecting them until they can be broken down by hormone-sensitive lipase. The encoded protein is the major cAMP-dependent protein kinase substrate in adipocytes and, when unphosphorylated, may play a role in the inhibition of lipolysis. Alternatively spliced transcript variants varying in the 5′ UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
PLIN (NP_002657.2, 101 a.a. ~ 208 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KIPALQYPPEKIASELKDTISTRLRSARNSISVPIASTSDKVLGAALAGCELAWGVARDTAEFAANTRAGRLASGGADLALGSIEKVVEYLLPADKEESAPAPGHQQA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable