Principaux documents
SAB1401526
Sigma-Aldrich
Anti-PIBF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C13orf24, KIAA1008, PIBF, RP11-505F3.1
50 μG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
416,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIBF1(10464)
Immunogène
PIBF1 (NP_006337.2, 1 a.a. ~ 757 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRKISKESKKVNISSSLESEDISLETTVPTDDISSSEEREGKVRITRQLIERKELLHNIQLLKIELSQKTMMIDNLKVDYLTKIEELEEKLNDALHQKQLLTLRLDNQLAFQQKDASKYQELMKQEMETILLRQKQLEETNLQLREKAGDVRRNLRDFELTEEQYIKLKAFPEDQLSIPEYVSVRFYELVNPLRKEICELQVKKNILAEELSTNKNQLKQLTETYEEDRKNYSEVQIRCQRLALELADTKQLIQQGDYRQENYDKVKSERDALEQEVIELRRKHEILEASHMIQTKERSELSKEVVTLEQTVTLLQKDKEYLNRQNMELSVRCAHEEDRLERLQAQLEESKKAREEMYEKYVASRDHYKTEYENKLHDELEQIRLKTNQEIDQLRNASREMYERENRNLREARDNAVAEKERAVMAEKDALEKHDQLLDRYRELQLSTESKVTEFLHQSKLKSFESERVQLLQEETARNLTQCQLECEKYQKKLEVLTKEFYSLQASSEKRITELQAQNSEHQARLDIYEKLEKELDEIIMQTAEIENEDEAERVLFSYGYGANVPTTAKRRLKQSVHLARRVLQLEKQNSLILKDLEHRKDQVTQLSQELDRANSLLNQTQQPYRYLIESVRQRDSKIDSLTESIAQLEKDVSNLNKEKSALLQTKNQMALDLEQLLNHREELAAMKQILVKMHSKHSENSLLLTKTEPKHVTENQKSKTLNVPKEHEDNIFTPKPTLFTKKEAPEWSKKQKMKT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tim Ott et al.
Frontiers in physiology, 10, 134-134 (2019-03-13)
Joubert syndrome (JS) is a congenital autosomal-recessive or-in rare cases-X-linked inherited disease. The diagnostic hallmark of the so-called molar tooth sign describes the morphological manifestation of the mid- and hind-brain in axial brain scans. Affected individuals show delayed development, intellectual