SAB1306485
ANTI-PROX-1-S514 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Homeobox prospero-like protein PROX1, PROX1, Prospero homeobox protein 1
457,00 €
About This Item
457,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
83203 Da
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
flow cytometry: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:2000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PROX1(5629)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable