AB5535
Anticorps anti-Sox9
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-CMD1, Anti-CMPD1, Anti-SRA1, Anti-SRXX2, Anti-SRXY10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
chicken, human, rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX9(6662) , SRA1(10011)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse par western blot : Une dilution au 1/500e d′un lot représentatif a permis de détecter Sox9 dans des cellules de cancer de la prostate PC3 et dans les hépatocytes HepG2.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : Un lot représentatif a permis de détecter l′occupation de sites cibles de chromatine par Sox9 au moyen de la méthode ChIP, en utilisant des préparations de chromatine issues de chondrocytes de côte de souris post-natales P1 (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : Un lot représentatif a permis de détecter l′occupation de sites du promoteur de Bmi par Sox9 dans des fibroblastes embryonnaires de souris (MEF) Z/sox9tg mais pas dans les MEF contrôles de type sauvage (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Analyse par séquençage-ChIP (ChIP-seq) : Un lot représentatif a permis de détecter l′occupation de sites cibles de chromatine par Sox9 au moyen de la méthode ChIP-seq, en utilisant des préparations de chromatine issues de chondrocytes de côte de souris post-natales P1 (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter l′accumulation de cellules ovales positives pour Sox9 par coloration immunohistochimique à fluorescence dans des coupes de foie incluses en paraffine provenant de souris transgéniques traitées par la diéthylnitrosamine pour induire une invalidation (knockout) transitoire dans le foie de HNF4a (Saha, S.K., et al. (2014). Nature. 513(7516):110-114).
Analyse par immunofluorescence : Des lots représentatifs ont permis de détecter une réactivité dans des coupes d′embryons de souris incluses en paraffine par coloration immunohistochimique à fluorescence (Carrasco, M., et al. (2012). J. Clin. Invest. 122(10):3504-3515; Sylva, M., et al. (2011). PLoS One. 6(8): e22616).
Analyse par immunofluorescence : Des lots représentatifs ont permis le marquage par immunohistochimie à fluorescence de cellules gliales de Müller dans des coupes congelées de rétine de souris et de poulet (Muranishi, Y., and Furukawa, T. (2012). J. Biomed. Biotechnol. 2012:973140; Fischer, A.J., et al. (2011). Neuroscience. 178:250-260).
Analyse par Immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter le marqueur de cellules souches Sox9 par coloration immunohistochimique à fluorescence dans des cellules souches pulmonaires E-Cad/Lgr6+ fixées au paraformaldéhyde, dérivées de clones et passées en culture (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31(16):3431-3441).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de marquer les cellules de soutien (cellules de Sertoli) des tubules séminifères par immunohistochimie sur des coupes de testicules de souris incluses en paraffine (O′Shaughnessy, P.J., et al. (2012). PLoS One. 7(4): e35136).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter une réactivité à Sox9 dans diverses coupes de tumeurs humaines fixées à la formaline et incluses en paraffine (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Analyse par western blot : Un lot représentatif a permis de détecter le marqueur de cellules souches Sox9 dans des cellules souches pulmonaires E-Cad/Lgr6+ dérivées de clones et passées en culture (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31(16):3431-3441).
Analyse par western blot : Un lot représentatif a permis de détecter les niveaux d′expression de Sox9 régulés à la hausse dans des lignées cellulaires de cancer colorectal humain HCT116, DLD1 et SW620 (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Épigénétique et fonction nucléaire
Facteurs de transcription
Qualité
Analyse western blot : Une dilution au 1/2000e de ce lot a permis de détecter Sox9 dans des lysats de cellules HepG2.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Tissu embryonnaire, chondrocytes adultes.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocoles
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies